Läs mer
2-Brom-4-kloranisol, TRC
Produktkod. 30344650
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30344650 1 g
1 options
Produktkod. 30344650 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6819401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-chloroanisole
CAS 60633-25-2
Molekylformel C7H6BrClO
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Bromo-5-chloro-2-methoxybenzene, 2-Bromo-4-chloro-1-methoxybenzene, 4-Chloro-2-bromoanisole
InChI formel InChI=1S/C7H6BrClO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,1H3
LEDER ClC1=CC(Br)=C(OC)C=C1
IUPAC-namn 2-bromo-4-klor-1-metoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 221.48
Formel vikt 219.93