Läs mer
2-Brom-4-kloranisol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4-chloroanisole |
| CAS | 60633-25-2 |
| Molekylformel | C7H6BrClO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Bromo-5-chloro-2-methoxybenzene, 2-Bromo-4-chloro-1-methoxybenzene, 4-Chloro-2-bromoanisole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrClO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,1H3 |
| LEDER | ClC1=CC(Br)=C(OC)C=C1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-4-klor-1-metoxibensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.48 |
| Formel vikt | 219.93 |