Läs mer
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid, 97%
Produktkod. 15406188
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406188 1 g 1g
15416188 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15406188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59777.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 936-08-3 | C7H4BrClO2 | 235.461 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 936-08-3
Molekylformel C7H4BrClO2
Molekylvikt (g/mol) 235.461
MDL-nummer MFCD00672930
InChI-nyckel USMQLFCVCDEXAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-chloro-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4-chloro, 2-bromo-4-chlorobenzoicacid, pubchem4028, acmc-209rmm, p-chloro bromo benzoic acid, ksc486m1d, benzoicacid, 2-bromo-4-chloro, 2-bromo-4-chlorobenzoic acid
PubChem CID 33126
IUPAC-namn 2-brom-4-klorbensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Smältpunkt 157°C to 161°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 235.46
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.