Läs mer
2-Bromo-4-chlorophenol, 98+%
Produktkod. 11443317
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443317 25 g 25g
11453317 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11443317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16218.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 695-96-5 | C6H4BrClO | 207.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 695-96-5
Molekylformel C6H4BrClO
Molekylvikt (g/mol) 207.45
MDL-nummer MFCD00002319
InChI-nyckel ZIYRDJLAJYTELF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-bromo-4-chloro, 4-chloro-2-bromophenol, 2-bromo-4-chloro-phenol, 4-chloro-2-bromo phenol, pubchem3594, 2-bromo-4-chorophenol, acmc-1ayt0, akos bbb/602, ksc493o9n, 2-bromo-4-chlorophenol
PubChem CID 69670
IUPAC-namn 2-brom-4-klorfenol
LEDER OC1=CC=C(Cl)C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-chlorophenol
Smältpunkt 31°C to 35°C
Kokpunkt 230°C to 232°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Phenol-like
Kvantitet 25 g
Beilstein 2042871
Formel vikt 207.46
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.