missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2-Bromo-4-chlorophenyl)methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Bromo-4-chlorophenyl)methanol |
| CAS | 143888-84-0 |
| Molekylformel | C7 H6 Br Cl O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrClO/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-3,10H,4H2 |
| LEDER | OCc1ccc(Cl)cc1Br |
| IUPAC-namn | (2-bromo-4-chlorophenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.479 |
| Formel vikt | 219.929 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?