Läs mer
2-Bromo-4-chlorotoluene, 98%
Produktkod. 11491000
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11491000 100 g 100g
11471000 5 g 5g
11481000 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491000 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25329.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27139-97-5 | C7H6BrCl | 205.48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27139-97-5
Molekylformel C7H6BrCl
Molekylvikt (g/mol) 205.48
MDL-nummer MFCD00060650
InChI-nyckel CSUUXPHPCXHYGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-chlorotoluene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-methyl, 4-chloro-2-bromotoluene, toluene, 2-bromo-4-chloro, p-chlor brom toluol, pubchem3599, acmc-209gvg, 2-bromo-4-chloro toluene, 2-bromo-4-chloro-toluene, ksc493k9b
PubChem CID 609898
IUPAC-namn 2-brom-4-klor-l-metylbensen
LEDER CC1=C(Br)C=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-chlorotoluene
Kvantitet 100 g
Formel vikt 205.48
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.