Läs mer
2-Bromo-4'-cyanoacetophenone, 97%
Produktkod. 10753603 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10753603 5 g Glasflaska 5g
10753793 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10753603 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 365360050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20099-89-2 | C9H6BrNO | 224.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20099-89-2
Molekylformel C9H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 224.06
MDL-nummer MFCD00052931
InChI-nyckel LJANCPRIUMHGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-bromoacetyl benzonitrile, 4-cyanophenacyl bromide, 4-bromoacetyl benzonitrile, 2-bromo-4'-cyanoacetophenone, benzonitrile, 4-bromoacetyl, p-cyanophenacyl bromide, 4-2-bromo-acetyl-benzonitrile, 4-2-bromoethanoyl benzonitrile, 4-2-bromoacetyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 98654
IUPAC-namn 4-(2-bromacetyl)bensonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1C#N)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4'-cyanoacetophenone
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 85.0°C to 88.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2COC6H4CN
Kvantitet 5 g
Formel vikt 224.06
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-4'-cyanoacetophenone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.