Läs mer
2-Bromo-4-cyanopyridine, 97%
Produktkod. 11416360
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416360 5 g 5g
11406360 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416360 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27191.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10386-27-3 | C6H3BrN2 | 183.01 g/mol
Främst bromföreningar kan användas som färgämnen. Även inom läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Huvudsakligen bromföreningar används som färgämnen. Även inom läkemedelsindustrin.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10386-27-3
Molekylformel C6H3BrN2
Molekylvikt (g/mol) 183.01
MDL-nummer MFCD07367879
InChI-nyckel AWSJFEKOXQBDSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-cyanopyridine, 2-bromoisonicotinonitrile, 2-bromo-isoniconinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 2-bromo, 2-bromo-isonicotinonitrile, 2-bromo-4-pyridinecarbonitrile, pubchem14366, 2-bromoisonicotnonitrile, 2-bromo-4-cyano pyridine, 2-bromo-4-cyano-pyridine
PubChem CID 11735544
IUPAC-namn 2-brompyridin-4-karbonitril
LEDER BrC1=NC=CC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-cyanopyridine
Smältpunkt 70°C to 74°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 183.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.