Läs mer
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone, 98%
Produktkod. 11308056
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308056 1 g 1g
11318056 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308056 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13337.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207986-25-2 | C12H16BrNO | 270.17 g/mol
2-Bromo-4'-(dietylamino)acetofenon, används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också som primär och sekundär mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Bromo-4′ -(dietylamino)acetofenon, används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också som primär och sekundär mellanprodukt.
Löslighet
Det är olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207986-25-2
Molekylformel C12H16BrNO
Molekylvikt (g/mol) 270.17
MDL-nummer MFCD00151798
InChI-nyckel ALTMCDJIFXTEPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-diethylamino phenyl ethanone, alpha-bromo-4-diethylamino acetophenone, 2-bromo-4'-diethylamino acetophenone, 2-bromo-1-4-diethylamino phenyl ethan-1-one, 4-diethylaminophenacyl bromide, n,n-diethyl-4-bromoacetyl aniline, 4-n,n-diethylamino phenacyl bromide, .alpha.-bromo-4-diethylaminoacetophenone, 2-bromo-1-4-diethylaminophenyl ethanone
PubChem CID 2795030
IUPAC-namn 2-brom-l-[4-(dietylamino)fenyl]etanon
LEDER CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Smältpunkt 50°C to 52°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 7921481
Löslighetsinformation It is insoluble in water.
Formel vikt 270.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.