Läs mer
2-Bromo-4-(ethoxycarbonylthio)-4-thiobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4-(ethoxycarbonylthio)-4-thiobenzoic Acid |
| CAS | 1076199-58-0 |
| Molekylformel | C10 H9 Br O3 S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9BrO3S2/c1-2-14-10(13)16-6-3-4-7(9(12)15)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,15) |
| LEDER | CCOC(=O)Sc1ccc(C(=O)S)c(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-4-ethoxycarbonylsulfanylbenzenecarbothioic S-acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.21 |
| Formel vikt | 319.9176 |