missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromo-4-ethylpyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4-ethylpyridine |
| CAS | 54453-91-7 |
| Molekylformel | C7 H8 Br N |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BrN/c1-2-6-3-4-9-7(8)5-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1ccnc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-4-ethylpyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.05 |
| Formel vikt | 184.984 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?