Läs mer
2-brom-4-fluor-1-jodbensen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11355649
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11355649 1 g 1g
11344596 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11355649 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20144.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 202865-73-4 | C6H3BrFI | 300.897 g/mol
Det används vid syntes av tetrasubstituerade alkener genom stereo- och regioselektiv stannyllitier av diarylacetylener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används vid syntes av tetrasubstituerade alkener genom stereo- och regioselektiv
stannyllitier av diarylacetylener.
Löslighet Ej blandbar
eller svår att blanda i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara mörkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 202865-73-4
Molekylformel C6H3BrFI
Molekylvikt (g/mol) 300.897
MDL-nummer MFCD00142868
InChI-nyckel GKGPZAZTXZCUMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluoroiodobenzene, 2-bromo-4-fluoro-1-iodo-benzene, 2'-bromo-4-fluoro-1-iodobenzene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-iodo, pubchem3234, acmc-1cll6, ksc495e7f, 2-bromo-4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-3-bromo-4-iodobenzene
PubChem CID 2773372
IUPAC-namn 2-brom-4-fluoro-l-jodbensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)Br)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene
Densitet 1.33
Kokpunkt 224°C to 225°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.629
Kvantitet 1 g
Beilstein 6288420
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 300.9
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.