Läs mer
2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene, 98%
Produktkod. 15418018
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418018 5 g 5g
15428018 25 g 25g
15438018 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15418018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61466.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 700-36-7 | C6H3BrFNO2 | 219.997 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 700-36-7
Molekylformel C6H3BrFNO2
Molekylvikt (g/mol) 219.997
MDL-nummer MFCD00792441
InChI-nyckel VGYVBEJDXIPSDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluoronitrobenzene, 1-bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene, 3-bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene, 4-fluoro-2-bromonitrobenzene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-nitro, 4-fluoro-2-bromo nitrobenzene, 2-bromo-4-fluoro-1-nitro-benzene, zlchem 479, pubchem4277, acmc-1bkfy
PubChem CID 2756993
IUPAC-namn 2-brom-4-fluoro-l-nitrobensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)Br)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene
Smältpunkt 41°C to 45°C
Färg Grön till gul
Kvantitet 5 g
Formel vikt 220
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.