Läs mer
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline, 98%
Produktkod. 11326629
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326629 1 g 1g
11336629 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326629 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26206.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 875664-27-0 | C7H4BrF4N | 258.014 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 875664-27-0
Molekylformel C7H4BrF4N
Molekylvikt (g/mol) 258.014
MDL-nummer MFCD04973756
InChI-nyckel OTYCOVZULSPPPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluoro-6-trifluoromethyl aniline, 2-amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride, buttpark 154\11-38, benzenamine,2-bromo-4-fluoro-6-trifluoromethyl, 2-bromo-4-fluoro-6-trifluoromethyl benzenamine, pubchem19869, ksc658m8n, 2-bromo-4-fluoro-6-trifluoromethyl phenylamine, 6-bromo-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylamine, 2-bromanyl-4-fluoranyl-6-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 7018045
IUPAC-namn 2-brom-4-fluor-6-(trifluormetyl)anilin
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Br)N)C(F)(F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Formel vikt 258.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.