Läs mer
2-Bromo-4'-fluoroacetophenone-2',3',5',6'-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone-2',3',5',6'-D4 |
| CAS | 1219803-30-1 |
| Molekylformel | C8 D4 H2 Br F O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone-2',3',5',6'-d4, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl-d4)ethanone, α-Bromo-p-fluoroacetophenone-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)CBr)c([2 H])c([2 H])c1F |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.0597 |
| Formel vikt | 219.9837 g/mol |
| Visa mer |