Läs mer
2-Brom-4'-fluoracetofenon, 97 %
Produktkod. 11488206
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488206 25 g 25g
11304729 1 g 1g
11478206 5 g 5g
11498206 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11488206 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15319.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 403-29-2 | C8H6BrFO | 217,037 g/mol
2-Bromo-4'-fluoracetofenon används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Bromo-4′ -fluoracetofenon används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Löslig i
metanol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 403-29-2
Molekylformel C8H6BrFO
Molekylvikt (g/mol) 217.037
MDL-nummer MFCD00040830
InChI-nyckel ZJFWCELATJMDNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-fluorophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, p-fluorophenacyl bromide, 2'-bromo-4-fluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-fluorophenyl, bromo-4-fluoroacetophenone, 4-fluorophenacylbromide, 2-bromo-1-4-fluoro-phenyl-ethanone
PubChem CID 96749
IUPAC-namn 2-brom-l-(4-fluorfenyl)etanon
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Smältpunkt 45 °C till 49 °C
Kokpunkt 150 °C (12 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 637863
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Formel vikt 217.04
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.