Läs mer
2-Brom-4-fluoracetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4-fluoroacetophenone |
| CAS | 1006-39-9 |
| Molekylformel | C8H6BrFO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanone, 2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrFO/c1-5(11)7-3-2-6(10)4-8(7)9/h2-4H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc(F)cc1Br |
| IUPAC-namn | 1-(2-brom-4-fluorfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.04 |
| Formel vikt | 215.9586 |