Läs mer
2-Bromo-4-fluoroaniline, 98%
Produktkod. 11489293
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489293 5 g 5g
11499293 25 g 25g
11409303 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489293 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11751.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1003-98-1 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1003-98-1
Molekylformel C6H5BrFN
Molekylvikt (g/mol) 190.015
MDL-nummer MFCD00042462
InChI-nyckel YLMFXCIATJJKQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorobenzenamine, 4-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-4-fluoro-aniline, benzenamine, 2-bromo-4-fluoro, 2-bromo-4-fluoro-phenylamine, 2-bromo-4-fluoro aniline, 2-bromo-4-fluorophenylamine, 2-brom-4-fluoranilin, bromofluoroaniline1, pubchem2918
PubChem CID 242873
IUPAC-namn 2-brom-4-fluoranilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)Br)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-fluoroaniline
Densitet 1.67
Kokpunkt 221°C
Flampunkt 104°C (219°F)
Brytningsindex 1.583
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2802562
Formel vikt 190.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.