Läs mer
2-Bromo-4-fluoroanisole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10237260 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10237260 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10237260 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 269800250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-fluoroanisole
Namnnotering 98%
CAS 452-08-4
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H6BrFO
Linjär formel BrC6H3(F)OCH3
Brytningsindex 1.5440 to 1.5460 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00012014
Kvantitet 25 g
Beilstein 06, 1057
Synonym 2-bromo-4-fluoroanisole, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-methoxy, 2-bromo-4-fluoro anisole, 1-bromo-3-fluoro-6-methoxybenzene, 2-bromo-4-fluoro-methoxybenzene, 2-bromo-4-fluoro-1-methoxy-benzene, 1-bromo-5-fluoro-2-methoxybenzene, attercop-chm at106665, pubchem1972, 2-bromo-4-fluoroanisol
InChI-nyckel JIQXVIJARQLCOY-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=C(F)C=C1Br
IUPAC-namn 2-bromo-4-fluoro-1-methoxybenzene
Molekylvikt (g/mol) 205.03
PubChem CID 136292
Formel vikt 205.03
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid