Läs mer
2-Bromo-4-fluorobenzenesulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 11325555
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11325555 1 g 1g
11335555 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11325555 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19713.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 351003-45-7 | C6H3BrClFO2S | 273.5 g/mol
2-brom-4-fluorbensensulfonylklorid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Bromo-4-fluorobensensulfonylklorid används som
en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 351003-45-7
Molekylformel C6H3BrClFO2S
Molekylvikt (g/mol) 273.5
MDL-nummer MFCD03094149
InChI-nyckel GJPWPFVLPNTOOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, 2-bromo-4-fluorobenzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-bromobenzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-fluorophenyl chlorosulfone, benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-4-fluoro, pubchem8367, acmc-209vnu, 2-bromo-4-fluoro-benzenesulfonyl chloride, ksc221s9l
PubChem CID 2778216
IUPAC-namn 2-brom-4-fluorbensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)Br)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
Densitet 1.87
Kokpunkt 264°C to 265°C
Brytningsindex 1.578
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2920
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 273.51
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.