Läs mer
2-Bromo-4-fluorobenzoisk syra, 98 %
Produktkod. 11384236
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11384236 25 g 25g
11364236 1 g 1g
11374236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11384236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19321.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 1006-41-3 | C7H4BrFO2 | 219,009 g/mol
2-brom-4-fluorbensoesyra används vid syntes av 3-fluor-8-(metyltio)dibenso[b,f]tiepin-10(11H)-on, 2-fluoro-8-(metyltio)dibenso[b,f]tiepin-10(11H)-on, 2-((2-karboxi-5-fluorfenyl)amino)-3-metoxibensoesyra och 2-brom-4-fluorbensamid. Det används också vid framställning av borinnehållande antisvampmedel, vid behandling av onykomykos.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-brom-4-fluorbensoesyra används vid syntes av 3-fluor-8-(metyltio)dibenso[b,f]tiepin-10(11H)-on, 2-fluoro-8-(metyltio)dibenso[b,f]tiepin-10(11H)-on, 2-((2-karboxi-5-fluorfenyl)amino)-3-metoxibensoesyra och 2-brom-4-fluorbensamid. Det används också vid framställning av borinnehållande antisvampmedel, vid behandling av onykomykos.
Löslighet Löslig i vatten
och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1006-41-3
Molekylformel C7H4BrFO2
Molekylvikt (g/mol) 219.009
MDL-nummer MFCD00055370
InChI-nyckel RRKPMLZRLKTDQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorobenzoicacid, 4-fluoro-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4-fluoro, rarechem al bo 1996, buttpark 18\02-85, 2-bromo-4-fluorbenzoic acid, pubchem1314, 2-bromo-4-fluorobenzoic, 2-bromofluorobenzoic acid
PubChem CID 1268169
IUPAC-namn 2-brom-4-fluorbensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)Br)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Smältpunkt 167 °C till 169 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2614292
Löslighetsinformation Löslig i vatten och metanol.
Formel vikt 219.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.