Läs mer
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride, 96%
Produktkod. 15448748
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448748 1 g 1g
15427156 250 mg 250mg
15458748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15448748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62200.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 289038-14-8 | C7H8BrClFN | 240.5 g/mol
2-Bromo-4-fluorobensylaminhydroklorid används som en mellanprodukt i läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromo-4-fluorobensylaminhydroklorid som används som mellanprodukt i läkemedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt, väl ventilerat. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 289038-14-8
Molekylformel C7H8BrClFN
Molekylvikt (g/mol) 240.5
MDL-nummer MFCD00672922
InChI-nyckel PBCSNHSXUSMNOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride, 2-bromo-4-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 1-2-bromo-4-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 2-bromanyl-4-fluoranyl-phenyl methanamine hydrochloride
PubChem CID 2773353
IUPAC-namn (2-brom-4-fluorfenyl)metanamin;hydroklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)Br)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Kvantitet 1 g
Formel vikt 240.5
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.