Läs mer
2-Bromo-4-fluorophenol, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10567753 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10567753 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10567753 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 311070010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-fluorophenol
Namnnotering 98%
CAS 496-69-5
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 42°C to 46°C
Färg Brown
Densitet 1.744g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H4BrFO
Linjär formel BrC6H3(F)OH
MDL-nummer MFCD00010614
Kvantitet 1 g
Synonym 2-bromo-4-fluoro-phenol, phenol, 2-bromo-4-fluoro, 4-fluoro-2-bromo phenol, pubchem1485, 2-bromo-4-flourophenol, 2-bromo4-fluoro-phenol, acmc-1artu, 2-bromo-4-fluoro phenol, ksc490k9b, akos akm01586
InChI-nyckel MEYRABVEYCFHHB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)Br)O
IUPAC-namn 2-bromo-4-fluorophenol
Molekylvikt (g/mol) 190.999
PubChem CID 605472
Formel vikt 191.01
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Solid