Läs mer
2-Bromo-4-fluorophenol, 98+%
Produktkod. 11443614
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443614 5 g 5g
11453614 25 g 25g
11463614 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443614 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11263.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 496-69-5 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 496-69-5
Molekylformel C6H4BrFO
Molekylvikt (g/mol) 190.999
MDL-nummer MFCD00010614
InChI-nyckel MEYRABVEYCFHHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluoro-phenol, phenol, 2-bromo-4-fluoro, 4-fluoro-2-bromo phenol, pubchem1485, 2-bromo-4-flourophenol, 2-bromo4-fluoro-phenol, acmc-1artu, 2-bromo-4-fluoro phenol, ksc490k9b, akos akm01586
PubChem CID 605472
IUPAC-namn 2-brom-4-fluorfenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)Br)O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-fluorophenol
Smältpunkt 42°C to 46°C
Kokpunkt 123°C to 125°C (50 mmHg)
Flampunkt 85°C (185°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2355593
Formel vikt 191
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.