Läs mer
2-Bromo-4-fluoropyridine, 97%
Produktkod. 15472139
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15472139 5 g 5g
15462139 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15472139 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64785.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 357927-50-5 | C5H3BrFN | 175.988 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 357927-50-5
Molekylformel C5H3BrFN
Molekylvikt (g/mol) 175.988
MDL-nummer MFCD09260909
InChI-nyckel AIEATTRZKVGMBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluoro-pyridine, pyridine, 2-bromo-4-fluoro, 4-fluoro-2-bromopyridine, pubchem3004, acmc-209ij7, pybr71, ksc493m3n, 2-bromo-4-fluoropyridine, abbypharma ap-17-5103
PubChem CID 21885884
IUPAC-namn 2-brom-4-fluorpyridin
LEDER C1=CN=C(C=C1F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-fluoropyridine
Densitet 1.699 g/mL
Flampunkt 76°C (169°F)
Brytningsindex 1.537
Kvantitet 5 g
Beilstein 14158224
Formel vikt 175.99
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.