Läs mer
2-brom-4-fluortoluen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11475143
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475143 25 g 25g
11465143 5 g 5g
11379669 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475143 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12792.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1422-53-3 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1422-53-3
Molekylformel C7H6BrF
Molekylvikt (g/mol) 189.027
MDL-nummer MFCD00040828
InChI-nyckel SFGFOJPGCOYQJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorotoluene, 4-fluoro-2-bromotoluene, 2-bromo-4-fluoro toluene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-methyl, 2-bromo-4-fluoro-1-methyl-benzene, 2-brom-4-fluor-1-methylbenzol, pubchem1602, 2-bromo4-fluorotoluene, acmc-209cny, 2-bromo-4-fluoro-toluene
PubChem CID 74016
IUPAC-namn 2-brom-4-fluoro-l-metylbensen
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-fluorotoluene
Densitet 1.526
Kokpunkt 170°C to 172°C
Flampunkt 64°C (147°F)
Brytningsindex 1.528
Kvantitet 25 g
Beilstein 1859038
Formel vikt 189.03
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.