Läs mer
2-brom-4-jodpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11406890
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11406890 5 g 5g
11496880 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406890 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20015.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 100523-96-4 | Molekylformel: C5H3BrIN | Molekylvikt: 283,894 g/mol
Det är en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier och färgämnen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Det är en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier och färgämnen.
Löslighet
Lätt löslig i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara i mörker. Förvara på en sval, torr plats i en tätt sluten behållare. Förvara bort från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100523-96-4
Molekylformel C5H3BrIN
Molekylvikt (g/mol) 283.894
MDL-nummer MFCD03085768
InChI-nyckel HPKRNLGLZYOVJS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1051520
IUPAC-namn 2-brom-4-jodpyridin
LEDER C1=CN=C(C=C1I)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-iodopyridine
Smältpunkt 61 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 108925
Känslighet Ljuskänslig
Synonym 2-bromo-4-iodo-pyridine, pyridine, 2-bromo-4-iodo, 4-iodo-2-bromopyridine, pyridine,2-bromo-4-iodo, pubchem5956, acmc-20a0oj, ksc493g9n, abbypharma ap-13-5788
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 283.89
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.