Läs mer
2-Brom-4-isopropylanilin, 97 %
Produktkod. 11447217
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447217 25 g 25g
11437217 5 g 5g
11457217 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14995.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 51605-97-1 | C9H12BrN | 214,11 g/mol
2-Bromo-4-isopropylanilin är involverat i framställningen av 4-(5-aryl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridino) pyrimidinderivat och 4-substituerade-2-anilinopyrimidinderivat, som finner användning som kortikotropinfrisättande faktor (CRF) antagonister.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromo-4-isopropylanilin är involverat i framställningen av 4-(5-aryl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridino) pyrimidinderivat och 4-substituerade-2-anilinopyrimidinderivat, vilka finner användning som kortikotropinfrisättande faktor (CRF).
Löslighet
Blandbar med dioxan och etoxietanol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51605-97-1
Molekylformel C9H12BrN
Molekylvikt (g/mol) 214.11
MDL-nummer MFCD00051585
InChI-nyckel WEMDUNBELVTSRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-isopropylaniline, 2-bromo-4-isopropyl-phenylamine, 4-amino-2-bromocumene, benzenamine, 2-bromo-4-1-methylethyl, zlchem 981, pubchem17446, acmc-1anzo, 2-bromo-4-isopropyl aniline, 2-bromo4-isopropyl-phenylamine, 2-bromo-4-2-propyl aniline
PubChem CID 521337
LEDER CC(C)C1=CC=C(N)C(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-isopropylaniline
Densitet 1.35
Kokpunkt 116 °C till 118 °C (3 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2638470
Löslighetsinformation Blandbar med dioxan och etoxyetanol. Oblandbar med vatten.
IUPAC-namn 2-brom-4-(propan-2-yl)anilin
Formel vikt 214.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.