Läs mer
2-Bromo-4-isopropylaniline, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4-isopropylaniline |
| CAS | 51605-97-1 |
| Molekylformel | C9H12BrN |
| MDL-nummer | MFCD00051585 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | CC(C)C1=CC(Br)=C(N)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.10 |
| Procent renhet | 98% |