Läs mer
2-Brom-4-isopropylanilin, TRC
Produktkod. 30336793
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30336793 1 g
1 options
Produktkod. 30336793 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3920101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-isopropylaniline
CAS 51605-97-1
Molekylformel C9H12BrN
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Bromo-4-isopropylbenzenamine, 2-Bromo-4-isopropylphenylamine, 4-Isopropyl-2-bromoaniline
InChI formel InChI=1S/C9H12BrN/c1-6(2)7-3-4-9(11)8(10)5-7/h3-6H,11H2,1-2H3
LEDER CC(C)c1ccc(N)c(Br)c1
IUPAC-namn 2-bromo-4-propan-2-ylanilin
Molekylvikt (g/mol) 214.1
Formel vikt 213.0153