Läs mer
2-Brom-4'-metoxiacetofenon, 98 %
Produktkod. 11425443
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425443 5 g 5g
11435443 25 g 25g
11445443 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425443 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13415.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2632-13-5 | C9H9BrO2 | 229,07 g/mol
2-Bromo-4'-metoxiacetofenon, används som en cellpermeabel, kovalent och potent proteintyrosinfosfatasinhibitor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Bromo-4′ -metoxiacetofenon, används som en cellgenomsläpplig, kovalent och potent proteintyrosinfosfatashämmare.
Löslighet Det är lösligt
i DMSO, vatten (delvis blandbart), de flesta organiska lösningsmedel och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2632-13-5
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.07
MDL-nummer MFCD00000201
InChI-nyckel XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4'-methoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl, p-methoxyphenacyl bromide, 4'-methoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-methoxyphenacyl bromide, bromomethyl 4-methoxyphenyl ketone, alpha-bromo-4-methoxyacetophenone, 2-bromo-4-methoxyacetophenone
PubChem CID 4965
IUPAC-namn 2-brom-l-(4-metoxifenyl)etanon
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
Smältpunkt 68°C to 72°C
Odör Irritating
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 743112
Löslighetsinformation It is soluble in DMSO,water (partly miscible),most organic solvents,and methanol.
Formel vikt 229.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.