Läs mer
2-Brom-4'-metoxiacetofenon, TRC
Artikelnummer. 30348655
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
5 g
Artikelnummer. Kvantitet
30348655 5 g
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348655 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6847205G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
CAS 2632-13-5
Molekylformel C9H9BrO2
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl bromide, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)-1-ethanone, 2-Bromo-1-[4-(methyloxy)phenyl]ethanone, 2-Bromo-p-methoxyacetophenone, 4-Methoxy-2'-bromoacetophenone, 4-Methoxyphenacyl Bromide, 4'-Methoxyphenacyl Bromide, Bromomethyl 4-Methoxyphenyl Ketone, Bromomethyl p-Anisyl Ketone, Bromomethyl p-Methoxyphenyl Ketone, NSC 129010, p-Methoxyphenacyl Bromide, alpha-Bromo-4'-methoxyacetophenone, alpha-Bromo-p-methoxyacetophenone, ω-Bromo-4'-methoxyacetophenone, ω-Bromo-p-methoxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C9H9BrO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
LEDER COc1ccc(cc1)C(=O)CBr
IUPAC-namn 2-bromo-1-(4-metoxyfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 229.07
Formel vikt 227.9786
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.