Läs mer
2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde, 98%
Produktkod. 15467908
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15467908 1 g 1g
15487908 250 mg 250mg
15477908 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15467908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61379.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 43192-31-0 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 43192-31-0
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.05
MDL-nummer MFCD09788636
InChI-nyckel ODISAUHBLBVQKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-bromo-4-methoxy, benzaldehyde,2-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-formylanisole, 2-bromo-p-anisaldehyde, pubchem12556, acmc-209jtd, ksc232o5d, 2-bromanyl-4-methoxy-benzaldehyde
PubChem CID 11127641
IUPAC-namn 2-brom-4-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC(Br)=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.