Läs mer
2-Bromo-4-methoxybenzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4-methoxybenzoic acid |
| CAS | 74317-85-4 |
| Molekylformel | C8H7BrO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | COc1ccc(C(=O)O)c(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-4-methoxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.04 |
| Formel vikt | 229.9579 |