Läs mer
2-Bromo-4-methoxybenzyl Chloride 75% (+ regioisomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4-methoxybenzyl Chloride (+ regioisomers) |
| CAS | 66916-97-0 |
| Molekylformel | C8 H8 Br Cl O |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrClO/c1-11-7-3-2-6(5-10)8(9)4-7/h2-4H,5H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(CCl)c(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-(chloromethyl)-4-methoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.51 |
| Formel vikt | 233.9447 |