Läs mer
2-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid, 97%
Produktkod. 11397459
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397459 1 g 1g
11307469 5 g 5g
11317469 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397459 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27859.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 66916-99-2 | C9H9BrO3 | 245.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66916-99-2
Molekylformel C9H9BrO3
Molekylvikt (g/mol) 245.07
MDL-nummer MFCD02664700
InChI-nyckel XQELSBAAFMYSMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-methoxyphenylacetic acid, 2-2-bromo-4-methoxyphenyl acetic acid, 2-bromo-4-methoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-bromo-4-methoxy, 2-bromo-4-methoxyphenylacetci acid, pubchem3983, 2-2-bromo-4-methoxy-phenyl acetic acid, benzeneacetic acid,2-bromo-4-methoxy, 2-bromo-4-methoxy-phenyl-acetic acid
PubChem CID 3963668
IUPAC-namn 2-(2-brom-4-metoxifenyl)ättiksyra
LEDER COC1=CC(Br)=C(CC(O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid
Smältpunkt 127°C to 131°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 245.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.