Läs mer
2-brom-4-metyl-1,3-tiazol-5-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10446472
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10446472 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10533052 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10446472 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00751DA
Kemiska identifierare
CAS 40003-41-6
Molekylformel C5H4BrNO2S
Molekylvikt (g/mol) 222.056
MDL-nummer MFCD03822128
InChI-nyckel HMSQZHBSTZZNGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-4-methylthiazol-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl, maybridge3_004237, pubchem23205, acmc-209x4s, 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-5-thiazole carboxylic acid
PubChem CID 2824058
IUPAC-namn 2-brom-4-metyl-l,3-tiazol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=C(SC(=N1)Br)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 222.06
Procent renhet 90%