Läs mer
2'-Bromo-4'-methylacetanilide, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11485836
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485836 5 g 5g
11495836 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22213.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-83-5
Molekylformel C9H10BrNO
Molekylvikt (g/mol) 228.089
MDL-nummer MFCD00017781
InChI-nyckel UUDGTWKIIUEVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-bromo-4-methylphenyl acetamide, 2'-bromo-4'-methylacetanilide, 2-bromo-4-methylacetanilide, acetamide, n-2-bromo-4-methylphenyl, n-acetyl-2-bromo-p-toluidine, acmc-1bdfo, 2'-bromo-p-acetotoluidide, cambridge id 5104354, 4-acetamino-3-bromo-toluene, 2-bromo-4-methyl acetanilide
PubChem CID 69200
IUPAC-namn N-(2-bromo-4-methylphenyl)acetamide
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Bromo-4'-methylacetanilide
Smältpunkt 117°C to 119°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2691019
Formel vikt 228.09
Procent renhet 98%