Läs mer
2-Bromo-4'-methylacetophenone, 97%
Produktkod. 10736622 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10736622 25 g Plastflaska 25g
10193571 5 g Glasflaska 5g
10464735 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10736622 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 170390250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 619-41-0 | C9H9BrO | 213.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-41-0
Molekylformel C9H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 213.07
MDL-nummer MFCD00000203
InChI-nyckel KRVGXFREOJHJAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4'-methylacetophenone, 2-bromo-1-p-tolyl ethanone, 4-methylphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methylphenyl ethanone, 2-bromo-1-p-tolylethanone, 2-bromo-4-methylacetophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-methyl, ethanone, 2-bromo-1-4-methylphenyl, p-methylphenacyl bromide
PubChem CID 69272
IUPAC-namn 2-brom-l-(4-metylfenyl)etanon
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4'-methylacetophenone
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 52°C to 53°C
Färg Vitt till gult
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3C6H4COCH2Br
Kvantitet 25 g
Beilstein 07, 309
Formel vikt 213.07
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller nålar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-4'-methylacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.