Läs mer
2-Bromo-4’-methylacetophenone, TRC
Produktkod. 30335978
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30335978 5 g
1 options
Produktkod. 30335978 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6849505G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4'-methylacetophenone
CAS 619-41-0
Molekylformel C9 H9 Br O
Kvantitet 5 g
Synonym Ethanone, 2-bromo-1-(4-methylphenyl)-, Acetophenone, 2-bromo-4'-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-1-(4-methylphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(4-tolyl)ethanone, 2-Bromo-1-(p-methylphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(p-tolyl)ethanone, 2-Bromo-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-p-methylacetophenone, 4-Methyl-α-bromoacetophenone, 4-Methylphenacyl bromide, 4'-Methyl-2-bromoacetophenone, Bromomethyl 4-methylphenyl ketone, Bromomethyl p-tolyl ketone, NSC 63192, p-Methyl-α-bromoacetophenone, p-Methyl-ω-bromoacetophenone, p-Methylphenacyl bromide, α-Bromo-4'-methylacetophenone, α-Bromo-p-methylacetophenone, ω-Bromo-p-methylacetophenone
InChI formel InChI=1S/C9H9BrO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
LEDER Cc1ccc(cc1)C(=O)CBr
IUPAC-namn 2-bromo-1-(4-methylphenyl)ethanone
Molekylvikt (g/mol) 213.07
Formel vikt 211.9837