Läs mer
2-Bromo-4-methylaniline, 99%
Produktkod. p-7021472
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11414904
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13818.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 583-68-6 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
N-(3,5-diklorfenyl)naftaldimin erhölls från reaktionen av 2-hydroxinaftalen-l-karbaldehyd (0,01 mol) med en lösning av 2-brom-4-metylanilin (0,01 mol) i 40 ml etanol. Reaktionen av 2-brom-4-metylanilin var ganska ren, även om 3,4-diaminotoluen isolerades med bara 37 % utbyte efter snabbkromatografi på silikagel. Brommetylkinolinutgångsmaterialet 16 syntetiserades i två steg med användning av en optimerad processväg genom att kondensera 2-brom-4-metylanilin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-(3,5-diklorfenyl)naftaldimin erhölls från reaktionen av 2-hydroxinaftalen-l-karbaldehyd (0,01 mol) med en lösning av 2-brom-4-metylanilin (0,01 mol) i 40 ml etanol. Reaktionen av 2-brom-4-metylanilin var ganska ren, även om 3,4-diaminotoluen isolerades med bara 37 % utbyte efter snabbkromatografi på silikagel. Brommetylkinolinutgångsmaterialet 16 syntetiserades i två steg med användning av en optimerad processväg genom att kondensera 2-brom-4-metylanilin.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-68-6
Molekylformel C7H8BrN
Molekylvikt (g/mol) 186.052
MDL-nummer MFCD00007635
InChI-nyckel UVRRJILIXQAAFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-p-toluidine, benzenamine, 2-bromo-4-methyl, 4-amino-3-bromotoluene, 2-bromo-4-methylbenzenamine, p-toluidine, 2-bromo, 2-bromo-4-methyl-phenylamine, 3-bromo-4-aminotoluene, 4-methyl-2-bromoaniline, 2-bromo-4-methyl aniline, 2-bromo-4-methyl-aniline
PubChem CID 11422
IUPAC-namn 2-brom-4-metylanilin
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-methylaniline
Smältpunkt 14°C to 16°C
Densitet 1.494
Kokpunkt 240°C to 242°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.603
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1931711
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 186.06
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.