Läs mer
2-Brom-4-metylanilin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4-methylaniline |
| CAS | 583-68-6 |
| Molekylformel | C7 H8 Br N |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(N)c(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-4-metylanilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.049 |
| Formel vikt | 184.984 |