Läs mer
2-brom-4-metylbensaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15443717
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15443717 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15443717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27558.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 824-54-4 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-methylbenzaldehyde
CAS 824-54-4
Smältpunkt 33°C to 37°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Molekylformel C8H7BrO
MDL-nummer MFCD04039890
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Synonym benzaldehyde, 2-bromo-4-methyl, acmc-209pp2, ksc497q8b, tpc-i119, 2-2-methoxyphenyl-2-methylamino cyclohexanone, 2-bromo-4-methylbenzaldehyde, technical grade
InChI-nyckel MUZMDYCVUCMIDC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=O)C(Br)=C1
IUPAC-namn 2-brom-4-metylbensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 199.05
PubChem CID 4645292
Formel vikt 199.05
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.