missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromo-4-methylpentane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4-methylpentane |
| CAS | 30310-22-6 |
| Molekylformel | C6 H13 Br |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Methyl-2-pentyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13Br/c1-5(2)4-6(3)7/h5-6H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)CC(C)Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-4-methylpentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.071 |
| Formel vikt | 164.02 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?