Läs mer
2-Bromo-4-methylpentanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4-methylpentanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 61837-46-5 |
| Molekylformel | C7 H13 Br O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Bromo-4-methylpentanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13BrO2/c1-5(2)4-6(8)7(9)10-3/h5-6H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)C(Br)CC(C)C |
| IUPAC-namn | methyl 2-bromo-4-methylpentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.081 |
| Formel vikt | 208.01 |