Läs mer
2-Bromo-4-metylfenol, 97 %
Product Code. 11420297
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11420297 25 g 25g
11410297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11420297 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21701.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Add to basket
CAS: 6627-55-0 | C7H7BrO | 187,036 g/mol
Det appliceras som en förening som ansvarar för bismak av jod i viner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Den appliceras som en förening som ansvarar för bismak av
jod i viner.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6627-55-0
Molekylformel C7H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 187.036
MDL-nummer MFCD00002151
InChI-nyckel MTIDYGLTAOZOGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-p-cresol, phenol, 2-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-hydroxytoluene, 2-bromo-4-methyl-phenol, p-cresol, 2-bromo, pubchem4096, acmc-209nul, 4-06-00-02143 beilstein handbook reference, ksc494c6f
PubChem CID 23109
IUPAC-namn 2-brom-4-metylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)O)Br
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-methylphenol
Smältpunkt 16 °C
Densitet 1.547
Kokpunkt 213 °C till 214 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Fenolliknande
Brytningsindex 1.578
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 187.04
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.