Läs mer
2-Brom-4-metylfenol, TRC
Produktkod. 30329161
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30329161 5 g
1 options
Produktkod. 30329161 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6861055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-methylphenol
CAS 6627-55-0
Molekylformel C7 H7 Br O
Kvantitet 5 g
Synonym p-Cresol, 2-bromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-4-methylphenol, 2-Bromo-4-cresol, 2-Bromo-p-cresol, 3-Bromo-4-hydroxytoluene, NSC 60115
InChI formel InChI=1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,1H3
LEDER Cc1ccc(O)c(Br)c1
IUPAC-namn 2-bromo-4-metylfenol
Molekylvikt (g/mol) 187.03
Formel vikt 185.968