Läs mer
2-Bromo-4-methylphenyl isothiocyanate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11327416
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327416 1 g 1g
11337416 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327416 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09413.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19241-39-5
Molekylformel C8H6BrNS
Molekylvikt (g/mol) 228.107
MDL-nummer MFCD00041040
InChI-nyckel DQXSCOWMTPPFCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-methylphenyl isothiocyanate, 2-bromo-4-methylphenylisothiocyanate, benzene,2-bromo-1-isothiocyanato-4-methyl, acmc-1bo1e, 2-bromo-4-methylisothiocyanatobenzene, #, 2-bromanyl-1-isothiocyanato-4-methyl-benzene
PubChem CID 140506
IUPAC-namn 2-bromo-1-isothiocyanato-4-methylbenzene
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)N=C=S)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-methylphenyl isothiocyanate
Densitet 1.52
Kokpunkt 119°C to 120°C (0.5 mmHg)
Odör Irritating
Brytningsindex 1.669
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 2717454
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 228.12
Procent renhet 98%