Läs mer
2-brom-4'-metylpropiofenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15442279
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442279 1 g 1g
15452279 5 g 5g
15462279 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15442279 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64881.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1451-82-7 | C10H11BrO | 227.10 g/mol
Det användes som en viktig mellanprodukt för råmaterial för organisk syntes, jordbrukskemikalie, läkemedel och färgämnesområde. Används även som mellanprodukt för 4-metylmetkatinon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det användes som en viktig mellanprodukt för råmaterial för organisk syntes, jordbrukskemikalie, läkemedel och färgämnesområde. Används även som mellanprodukt för 4-metylmetkatinon.
Löslighet Löslig i kloroform och metanol
.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvara på sval, torr plats i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1451-82-7
Molekylformel C10H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 227.10
MDL-nummer MFCD11131402
InChI-nyckel OZLUPIIIHOOPNQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-1-p-tolyl propan-1-one, 2-bromo-4'-methylpropiophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl propan-1-one, 2-bromo-4-methylpropiophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl-1-propanone, 1-propanone, 2-bromo-1-4-methylphenyl, 2-bromo-1-p-tolylpropan-1-one, ksc917e0p, 2-bromo-1-p-tolyl-propan-1-one, 4'-methyl-alpha-bromopropiophenone
PubChem CID 2734063
IUPAC-namn 2-brom-l-(4-metylfenyl)propan-1-on
LEDER CC(Br)C(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4'-methylpropiophenone
Kvantitet 1 g
Beilstein 2207628
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vikt 227.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.