missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromo-4-methylthiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4-methylthiazole |
| CAS | 7238-61-1 |
| Molekylformel | C4H4BrNS |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4BrNS/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3 |
| LEDER | Cc1csc(Br)n1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-4-methyl-1,3-thiazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.05 |
| Formel vikt | 176.9248 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?